Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxy-7-(methoxycarbonyl)quinazoline, 4-Hydroxy-7-(methoxycarbonyl)-1,3-benzodiazine
OR12426-1G
OR12426-250MG
APOSOR12426-1GEA
93.1
EUR
APOSOR12426-1G
APOSOR12426-250MG
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈N₂O₃ Peso molecolare: 204,182 g/mol Punto di fusione: 252…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00681283 CAS Number: 313535-84-1 |