Stampa…
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzyl chloride
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 80 EUR
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 206,671 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702351
CAS Number: 916766-83-1
UN: 3261
ADR: 8,III