Stampa…
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(3-Aminophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12382-1G OR12382-250MG
APOSOR12382-1GEA 495 EUR
APOSOR12382-1G APOSOR12382-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,214 g/mol
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702400
CAS Number: 910037-08-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III