Stampa…
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12374-250MG OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA 163 EUR
APOSOR12374-250MG APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702399
CAS Number: 934570-45-3
UN: 2735
ADR: 8,III