Stampa…
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 174 EUR
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formula: C₂₂H₁₇NO₅
Punto di fusione: 234…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682203
CAS Number: 176442-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III