2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR1233-1G
OR1233-5G
APOSOR1233-1GEA
58
EUR
APOSOR1233-1G
APOSOR1233-5G
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Formula:
C₁₂H₁₀BrNO₂ Punto di fusione: 46…50 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173902 CAS Number: 104777-39-1 |