Stampa…
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12314-1G OR12314-250MG
APOSOR12314-1GEA 346 EUR
APOSOR12314-1G APOSOR12314-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formula: C₉H₉NO
Punto di fusione: 32…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974039
CAS Number: 37798-08-6
UN: 3259
ADR: 8,III