Stampa…
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl isocyanate, 2-(4-Isocyanatophenyl)-1,3-diazine
OR12304-1G OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA 286 EUR
APOSOR12304-1G APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₁₁H₇N₃O
Peso molecolare: 197,193 g/mol
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09702380
CAS Number: 216059-84-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III