Stampa…
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 372 EUR
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formula: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
Peso molecolare: 240,227 g/mol
Punto di fusione: 337…348,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064954
CAS Number: 915707-44-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III