Stampa…
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12259-1G OR12259-250MG
APOSOR12259-1GEA 398 EUR
APOSOR12259-1G APOSOR12259-250MG
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173.214 g/mol
Punto di fusione: 119.5…121.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702403
CAS Number: 184098-19-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III