Stampa…
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12252-1G OR12252-5G OR12252-10G
APOSOR12252-1GEA 34.8 EUR
APOSOR12252-1G APOSOR12252-5G APOSOR12252-10G
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂O
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202888
CAS Number: 915707-65-2