3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₉ClN₂ Punto di fusione: 68…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09064978 CAS Number: 898289-51-5 |