Stampa…
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[3-(Phenoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 466 EUR
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₉H₂₃BO₃
Peso molecolare: 310,195 g/mol
Punto di fusione: 76,5…77.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065022
CAS Number: 912569-68-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III