Stampa…
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzylamine, 4-[4-(Aminomethyl)phenoxy]tetrahydro-2H-pyran
OR12223-1G OR12223-250MG
APOSOR12223-1GEA 219 EUR
APOSOR12223-1G APOSOR12223-250MG
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Peso molecolare: 207,269 g/mol
Punto di fusione: 41,5…43.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064967
CAS Number: 864266-61-5
UN: 3259
ADR: 8,III