2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 232…234 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09065012 CAS Number: 159589-71-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |