Stampa…
(E)-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2E)-3-(Naphth-1-yl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(Naphthalen-1-yl)acrylic acid, trans-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
OR12209-10G OR12209-50G
APOSOR12209-10GEA 147 EUR
APOSOR12209-10G APOSOR12209-50G
(E)-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
(E)-3-(Naphth-1-yl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,217 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014317
CAS Number: 2006-14-6
EINECS: 235-887-5