Stampa…
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1220-1G OR1220-5G
APOSOR1220-1GEA 111 EUR
APOSOR1220-1G APOSOR1220-5G
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Peso molecolare: 175,026 g/mol
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659905
CAS Number: 24134-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III