Stampa…
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11978-1G OR11978-5G
APOSOR11978-1GEA 75.7 EUR
APOSOR11978-1G APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 188,569 g/mol
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375032
CAS Number: 22353-52-2