Stampa…
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 48.1 EUR
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Formula: C₅H₅BrN₄O₂
Peso molecolare: 233,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801053
CAS Number: 15862-42-7