4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
OR1193T-1G
OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA
87.3
EUR
APOSOR1193T-1G
APOSOR1193T-250MG
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formula:
C₄H₅N₃S Peso molecolare: 127,1676 g/mol Punto di fusione: 273…277 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006075 CAS Number: 139424-17-2 |