Stampa…
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromophenyl)(morpholin-4-yl))methanone
OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 88.7 EUR
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 270,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194119
CAS Number: 153435-81-5