Stampa…
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-borono-4-methoxybenzoate, 5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4-(ethoxycarbonyl)anisole
OR11693-1G OR11693-250MG OR11693-5G
APOSOR11693-1GEA 177 EUR
APOSOR11693-1G APOSOR11693-250MG APOSOR11693-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₅
Peso molecolare: 224,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800892
CAS Number: 957062-53-2