Stampa…
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)(morpholin-4-yl)methanone, (4-Bromophenyl)(morpholino)methanone
OR11622-5G OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA 127 EUR
APOSOR11622-5G APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 270,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00447938
CAS Number: 127580-92-1