Stampa…
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 179 EUR
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00273121
CAS Number: 4551-72-8