Stampa…
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11597-1G OR11597-250MG
APOSOR11597-1GEA 93.1 EUR
APOSOR11597-1G APOSOR11597-250MG
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Formula: C₁₇H₁₄Br₂O
Peso molecolare: 394,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800926
CAS Number: 934269-17-7