Stampa…
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
OR11568-1G OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA 137 EUR
APOSOR11568-1G APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Peso molecolare: 236,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801057
CAS Number: 445491-71-4