Stampa…
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 72.5 EUR
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrClO₂
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475910
CAS Number: 957120-28-4