Stampa…
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (tert-Butyl) 6-bromopyridine-3-carboxylate, tert-Butyl 6-bromonicotinate
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 176 EUR
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 258,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264580
CAS Number: 941294-58-2