Stampa…
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂O
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801047
CAS Number: 941294-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III