Stampa…
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11510-1G OR11510-5G
APOSOR11510-1GEA 59.7 EUR
APOSOR11510-1G APOSOR11510-5G
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine
Formula: C₇H₅ClN₄
Peso molecolare: 180,594 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800958
CAS Number: 642459-09-4