Stampa…
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 144 EUR
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₇ClN₄
Peso molecolare: 194,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475883
CAS Number: 941294-32-2