Stampa…
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-2-methyl-1H-imidazole
OR11462-1G OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA 144 EUR
APOSOR11462-1G APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₇ClN₄
Peso molecolare: 194,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475881
CAS Number: 941294-31-1