Stampa…
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formula: C₈H₁₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179416
CAS Number: 110661-91-1