Stampa…
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydro-6-hydroxy-4-oxoquinazoline
OR11423-1G OR11423-25G OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA 43.7 EUR
APOSOR11423-1G APOSOR11423-25G APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00804841
CAS Number: 16064-10-1