Stampa…
Propane-1-sulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11393-5G OR11393-10G
APOSOR11393-5GEA 98.6 EUR
APOSOR11393-5G APOSOR11393-10G
Propane-1-sulphonamide 97%
Propane-1-sulphonamide
Formula: C₃H₉NO₂S
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03550611
CAS Number: 24243-71-8