Stampa…
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Iodophenoxy)toluene, 1-Iodo-4-(4-methylphenoxy)benzene
OR11364-1G OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA 172 EUR
APOSOR11364-1G APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Formula: C₁₃H₁₁IO
Peso molecolare: 310,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796301
CAS Number: 1017793-91-7