Stampa…
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11339-25G OR11339-5G OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA 290 EUR
APOSOR11339-25G APOSOR11339-5G APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Formula: C₁₂H₉Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796293
CAS Number: 405058-01-7