Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 29 EUR
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004400
CAS Number: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0