Stampa…
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 90.2 EUR
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
Peso molecolare: 235,098 g/mol
Punto di fusione: 39…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038959
CAS Number: 54796-47-3