Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
S-(+)-Methoprene, Prop-2-yl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
OR11200-1G
OR11200-25G
OR11200-5G
APOSOR11200-1GEA
37.9
EUR
APOSOR11200-1G
APOSOR11200-25G
APOSOR11200-5G
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Formula:
C₁₉H₃₄O₃ Peso molecolare: 310,471 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00867612 CAS Number: 65733-16-6 |