Stampa…
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11171-100MG OR11171-1G OR11171-250MG
APOSOR11171-100MGEA 37.3 EUR
APOSOR11171-100MG APOSOR11171-1G APOSOR11171-250MG
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038946
CAS Number: 32388-00-4