Stampa…
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-2,4-dichlorophenyl)methanol
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 364 EUR
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrCl₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737839
CAS Number: 1805023-63-5