Stampa…
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111613-1G OR111613-250MG
APOSOR111613-1GEA 315 EUR
APOSOR111613-1G APOSOR111613-250MG
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrClNO₃
Peso molecolare: 318,551 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21609336
CAS Number: 2183997-56-8