Stampa…
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
OR111609-1G OR111609-250MG
APOSOR111609-1GEA 333 EUR
APOSOR111609-1G APOSOR111609-250MG
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03410970
CAS Number: 771580-80-4
UN: 3259
ADR: 8,III