Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111593-1G
OR111593-5G
APOSOR111593-1GEA
149
EUR
APOSOR111593-1G
APOSOR111593-5G
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Formula:
C₁₂H₁₃BrO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17964567 CAS Number: 34849-50-8 |