Stampa…
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111585-1G OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA 248 EUR
APOSOR111585-1G APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Formula: C₁₆H₂₁ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13631000
CAS Number: 1011486-37-5