Stampa…
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111581-1G OR111581-250MG
APOSOR111581-1GEA 78.3 EUR
APOSOR111581-1G APOSOR111581-250MG
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066837
CAS Number: 1950617-91-0