Stampa…
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 114 EUR
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₃BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066835
CAS Number: 2391987-04-3