Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR111579-1G
OR111579-250MG
OR111579-5G
APOSOR111579-1GEA
91.6
EUR
APOSOR111579-1G
APOSOR111579-250MG
APOSOR111579-5G
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₇BrN₂O₂ Peso molecolare: 289,169 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32066836 CAS Number: 2391987-03-2 |