(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR111578-1G
OR111578-250MG
OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA
522
EUR
APOSOR111578-1G
APOSOR111578-250MG
APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formula:
C₈H₆BrNO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32066834 CAS Number: 38694-44-9 |